Documenti fondamentali
273457
Sigma-Aldrich
N-Guanylurea sulfate salt hydrate
97%
Scegli un formato
25 G
CHF 137.00
CHF 137.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
CHF 137.00
About This Item
Formula condensata:
[H2NC(=NH)NHCONH2]2·H2SO4 · xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
151.13 (anhydrous basis)
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 137.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
powder
Punto di fusione
199 °C (dec.) (lit.)
Gruppo funzionale
amine
Stringa SMILE
O.OS(O)(=O)=O.NC(=N)NC(N)=O.NC(=N)NC(N)=O
InChI
1S/2C2H6N4O.H2O4S.H2O/c2*3-1(4)6-2(5)7;1-5(2,3)4;/h2*(H6,3,4,5,6,7);(H2,1,2,3,4);1H2
DZDHHDIWWOAIGP-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
N-Guanylurea sulfate salt hydrate may be used in chemical synthesis studies.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Baptiste A J Poursat et al.
Ecotoxicology and environmental safety, 182, 109414-109414 (2019-07-14)
Metformin (MET) is a pharmaceutical product mostly biotransformed in the environment to a transformation product, guanylurea (GUA). In ready biodegradability tests (RBTs), however, contrasting results have been observed for metformin. The objective of this study was to measure the biodegradation