Documenti fondamentali
272973
Sigma-Aldrich
1,1-Dichloropropane
97%
Sinonimo/i:
Propylidene chloride
Scegli un formato
5 G
CHF 200.00
CHF 200.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
CHF 200.00
About This Item
Formula condensata:
C2H5CHCl2
Numero CAS:
Peso molecolare:
112.99
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 200.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.428 (lit.)
P. ebollizione
88 °C (lit.)
Solubilità
organic solvents: soluble(lit.)
water: very slightly soluble(lit.)
Densità
1.13 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
Stringa SMILE
CCC(Cl)Cl
InChI
1S/C3H6Cl2/c1-2-3(4)5/h3H,2H2,1H3
WIHMGGWNMISDNJ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
1,1-Dichloropropane was used in the synthesis of chloropropenes by undergoing flash vacuum pyrolysis over magnesium[1].
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
44.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
7 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Flash vacuum pyrolysis over magnesium. Part 1. Pyrolysis of benzylic, other aryl/alkyl and aliphatic halides.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 3, 402-415 (2002)
Na-Hee Lee et al.
Cell death & disease, 9(7), 724-724 (2018-06-22)
The toxicological evaluation of potential drug candidates is very important in the preclinical phase of drug development. Toxic materials may cause serious decline in stem cell function and loss of stemness. Indeed, we found that toxic exposure more profoundly suppressed