Documenti fondamentali
272310
Sigma-Aldrich
5-metilchinossalina
98%
Scegli un formato
1 G
CHF 64.80
CHF 64.80
Spedizione prevista il25 marzo 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 64.80
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H8N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
144.17
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio:
98%
CHF 64.80
Spedizione prevista il25 marzo 2025
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.62 (lit.)
P. ebollizione
120 °C/15 mmHg (lit.)
Punto di fusione
20-21 °C (lit.)
Densità
1.125 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
Cc1cccc2nccnc12
InChI
1S/C9H8N2/c1-7-3-2-4-8-9(7)11-6-5-10-8/h2-6H,1H3
CQLOYHZZZCWHSG-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
5-Methylquinoxaline was used in the synthesis of 1,12-diphenyl-5-methyl-1,12,12a,12b-tetrahydrobis[1,2,4]triazolo[4,3-a:3′,4′-c]quinoxaline bis-cycloadducts.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Reactivity of asymmetric benzo-condensed diazines with nitrilimine dipoles in the 1, 3-dipolar cycloaddition reactions.
Tetrahedron Letters, 50(52), 7333-7336 (2009)
Ecem Berk et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 67(17), 4923-4930 (2019-04-11)
This study investigated the formation of Maillard reaction products in sesame seeds under different roasting conditions. Sesame seeds were roasted at 150, 180, 200, and 220 °C for 10 min, and thermal process contaminants including 5-hydroxymethylfurfural, acrylamide, furan, and dicarbonyl
Weerachat Sompong et al.
BMC complementary and alternative medicine, 15, 394-394 (2015-11-02)
Methylglyoxal (MG) is one of the most reactive glycating agents, which result the formation of advanced glycation end-products (AGEs) that have been implicated in the progression of age-related diseases. Inhibition of MG-induced AGE formation is the imperative approach for alleviating