Documenti fondamentali
271950
Sigma-Aldrich
Acetazolamide
99%
Sinonimo/i:
5-Acetamido-1,3,4-thiadiazole-2-sulfonamide, N-(5-Sulfamoyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)acetamide, N-(5-[Aminosulfonyl]-1,3,4-thiadiazol-2-yl)acetamide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H6N4O3S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
222.25
Numero CE:
Numero MDL:
Saggio
99%
Stringa SMILE
CC(=O)Nc1nnc(s1)S(N)(=O)=O
InChI
1S/C4H6N4O3S2/c1-2(9)6-3-7-8-4(12-3)13(5,10)11/h1H3,(H2,5,10,11)(H,6,7,9)
BZKPWHYZMXOIDC-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Carbonic anhydrase inhibitor; increases cerebral blood flow.
Azioni biochim/fisiol
Inhibits water permeability of membranes by interacting with aquaporins
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)