270628
Cicloesano
HPLC grade, ≥99.9%
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
HPLC grade
Livello qualitativo
Densità del vapore
2.9 (vs air)
Tensione di vapore
168.8 mmHg ( 37.7 °C)
77 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥99.9%
Temp. autoaccensione
500 °F
Purificato mediante
glass distillation
Limite di esplosione
9 %
Impurezze
<0.010% water
Residuo dopo evaporazione
<0.0005%
Indice di rifrazione
n20/D 1.426 (lit.)
P. eboll.
80.7 °C (lit.)
80.7 °C
Punto di fusione
4-7 °C (lit.)
Densità
0.779 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
Assorbanza UV
λ: 210 nm Amax: 1.00
λ: 220 nm Amax: 0.30
λ: 235 nm Amax: 0.09
λ: 250 nm Amax: 0.02
λ: 260-400 nm Amax: 0.01
Stringa SMILE
C1CCCCC1
InChI
1S/C6H12/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H2
XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
-4.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-20 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?