270202
4-Bromophenyl isothiocyanate
97%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
56-58 °C (lit.)
Stringa SMILE
Brc1ccc(cc1)N=C=S
InChI
1S/C7H4BrNS/c8-6-1-3-7(4-2-6)9-5-10/h1-4H
XQACWEBGSZBLRG-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?