Documenti fondamentali
269980
Sigma-Aldrich
3-Phenoxyphenol
98%
About This Item
Formula condensata:
C6H5OC6H4OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
186.21
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.601 (lit.)
P. eboll.
185 °C/12 mmHg (lit.)
Punto di fusione
41-42 °C (lit.)
Densità
1.159 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Oc1cccc(Oc2ccccc2)c1
InChI
1S/C12H10O2/c13-10-5-4-8-12(9-10)14-11-6-2-1-3-7-11/h1-9,13H
HBUCPZGYBSEEHF-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
The thermodynamic properties of 3-phenoxyphenol was studied using a combination of effusion and calorimetric techniques and also by high-level ab initio molecular orbital calculations. The standard molar enthalpy of formation of 3-phenoxyphenol was determined using Calvet microcalorimetry.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Manuel A V Ribeiro da Silva et al.
The Journal of organic chemistry, 76(10), 3754-3764 (2011-04-14)
Thermodynamic properties of 3- and 4-phenoxyphenol have been determined by using a combination of calorimetric and effusion techniques as well as by high-level ab initio molecular orbital calculations. The standard (p° = 0.1 MPa) molar enthalpies of formation in the