Documenti fondamentali
269743
Sigma-Aldrich
Acetic acid-d4
99.5 atom % D
Sinonimo/i:
Acetic-d3 acid-d, Tetradeuteroacetic acid
About This Item
Formula condensata:
CD3CO2D
Numero CAS:
Peso molecolare:
64.08
Beilstein:
1748971
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12142201
ID PubChem:
Densità del vapore
2.07 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
11.4 mmHg ( 20 °C)
Purezza isotopica
99.5 atom % D
Temp. autoaccensione
800 °F
Limite di esplosione
16 %
Confezionamento
pk of 10 × 1 mL
Indice di rifrazione
n20/D 1.368 (lit.)
P. eboll.
115.5 °C (lit.)
Punto di fusione
15-16 °C (lit.)
Densità
1.119 g/mL at 25 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+4
Stringa SMILE
[2H]OC(=O)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)/i1D3/hD
QTBSBXVTEAMEQO-GUEYOVJQSA-N
Accessorio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
FlameCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
104.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
40 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)