Documenti fondamentali
26630
Sigma-Aldrich
2-Chloro-1,4-dimethylbenzene
≥99.0%
Sinonimo/i:
2-Chloro-p-xylene
Scegli un formato
250 ML
CHF 196.00
CHF 196.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 ML
CHF 196.00
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2C6H3Cl
Numero CAS:
Peso molecolare:
140.61
Beilstein:
2040349
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 196.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥99.0%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.524 (lit.)
n20/D 1.524
P. ebollizione
186 °C (lit.)
Punto di fusione
2 °C (lit.)
2-3 °C
Densità
1.049 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
Stringa SMILE
Cc1ccc(C)c(Cl)c1
InChI
1S/C8H9Cl/c1-6-3-4-7(2)8(9)5-6/h3-5H,1-2H3
KZNRNQGTVRTDPN-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
2-Chloro-1,4-dimethylbenzene may be used in chemical synthesis studies.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
152.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
67 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)