Documenti
264539
Sigma-Aldrich
2-Hydroxydibenzofuran
98%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H8O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
184.19
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
Saggio
98%
Punto di fusione
133-135 °C (lit.)
Stringa SMILE
Oc1ccc2oc3ccccc3c2c1
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3