263176
Praseodymium
powder, ~40 mesh, 99.5% trace rare earth metals basis
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99.5% trace rare earth metals basis
Forma fisica
powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: praseodymium
Resistività
68 μΩ-cm, 20°C
Dimensione particelle
~40 mesh
P. eboll.
3520 °C (lit.)
Punto di fusione
931 °C (lit.)
Densità
6.71 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Pr]
InChI
1S/Pr
PUDIUYLPXJFUGB-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Pyr. Sol. 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges