Documenti
262528
Sigma-Aldrich
N,N-Diisopropylmethylphosphonamidic chloride
95%
Sinonimo/i:
Chloro(diisopropylamino)methoxyphosphine, Methyl N,N-diisopropylchlorophosphoramidite, Methyl N,N-diisopropylphosphoramidochloridite
About This Item
Formula condensata:
[(CH3)2CH]2NP(OCH3)Cl
Numero CAS:
Peso molecolare:
197.64
Beilstein:
3600769
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352001
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
95%
Forma fisica
liquid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Indice di rifrazione
n20/D 1.468 (lit.)
P. eboll.
34-35 °C/0.8 mmHg (lit.)
Densità
1.018 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
COP(Cl)N(C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C7H17ClNOP/c1-6(2)9(7(3)4)11(8)10-5/h6-7H,1-5H3
VOVWQRQDSCYAEA-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Reagent used for polymer-supported deoxyoligonucleotide and oligoribonucleotide syntheses.
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
161.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
72 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visita l’Archivio dei documenti
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 747-747 (1993)
Tetrahedron Letters, 34, 2195-2195 (1993)
Aldrichimica Acta, 16, 47-47 (1983)