Documenti
259667
Sigma-Aldrich
Methyl p-toluate
≥99%
About This Item
Formula condensata:
CH3C6H4CO2CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
150.17
Beilstein:
1100609
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Densità del vapore
4.7 (vs air)
Tensione di vapore
1 mmHg ( 39 °C)
Saggio
≥99%
Forma fisica
solid
Temp. autoaccensione
932 °F
Limite di esplosione
9.5 %
P. eboll.
103-104 °C/15 mmHg (lit.)
Punto di fusione
32-35 °C (lit.)
Stringa SMILE
COC(=O)c1ccc(C)cc1
InChI
1S/C9H10O2/c1-7-3-5-8(6-4-7)9(10)11-2/h3-6H,1-2H3
QSSJZLPUHJDYKF-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
The anaerobic oxidation of methyl p-toluate by cobalt(III) in acetic acid has been investigated.
Applicazioni
Methyl p-toluate has been employesd as catalyst to investigate the effect of internal/external donor pair in high-yield catalysts for propylene polymerization.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
No data available
Punto d’infiammabilità (°C)
No data available
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Effect of the internal/external donor pair in high-yield catalysts for propylene polymerization, 2. Polymerization results.
Barbe PC, et al.
Makromol. Chem., 193(1), 229-241 (1992)
Charles E Sumner et al.
Inorganic chemistry, 47(6), 2190-2195 (2008-01-30)
The anaerobic oxidation of methyl p-toluate by cobalt(III) in acetic acid was investigated. Observed products were 4-carbomethoxybenzaldehyde (2), 4-carbomethoxybenzoic acid (3), 4-carbomethoxybenzyl acetate (1), 4,4'-dicarbomethoxybibenzyl (6), methyl 2,4-dimethylbenzoate (8), and methyl 3,4-dimethylbenzoate (9). Deuterium isotope labeling showed that 2 was