259462
Diethoxy(methyl)vinylsilane
97%
Sinonimo/i:
(Diethoxymethylsilyl)ethylene, Methylvinyldiethoxysilane
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.401 (lit.)
P. ebollizione
133-134 °C (lit.)
Densità
0.858 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCO[Si](C)(OCC)C=C
InChI
1S/C7H16O2Si/c1-5-8-10(4,7-3)9-6-2/h7H,3,5-6H2,1-2,4H3
MBGQQKKTDDNCSG-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
62.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
17 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?