259357
Bromoacetic acid
ReagentPlus®, ≥99%
About This Item
Prodotti consigliati
Nome Commerciale
ReagentPlus®
Saggio
≥99%
P. eboll.
208 °C (lit.)
Punto di fusione
47-49 °C (lit.)
Stringa SMILE
OC(=O)CBr
InChI
1S/C2H3BrO2/c3-1-2(4)5/h1H2,(H,4,5)
KDPAWGWELVVRCH-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... PTPN6(5777)
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges