Documenti fondamentali
258180
Sigma-Aldrich
Ethoxydimethylvinylsilane
98%
Sinonimo/i:
Dimethylethoxyvinylsilane, Dimethylvinylethoxysilane
About This Item
Formula condensata:
C2H5OSi(CH3)2CH=CH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
130.26
Beilstein:
1743477
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.398 (lit.)
P. ebollizione
99 °C (lit.)
Densità
0.79 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCO[Si](C)(C)C=C
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
39.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
4 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)