Documenti fondamentali
257923
Sigma-Aldrich
Perfluorobutyryl chloride
98%
Sinonimo/i:
Heptafluorobutyryl chloride
Scegli un formato
5 G
CHF 44.30
25 G
CHF 120.00
CHF 44.30
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
CHF 44.30
25 G
CHF 120.00
About This Item
Formula condensata:
CF3CF2CF2COCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
232.48
Beilstein:
1790269
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 44.30
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Tensione di vapore
7.22 psi ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
98%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.3 (lit.)
P. ebollizione
39 °C (lit.)
Densità
1.556 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
acyl chloride
fluoro
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(Cl)=O
InChI
1S/C4ClF7O/c5-1(13)2(6,7)3(8,9)4(10,11)12
WFELVFKXQJYPSL-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Perfluorobutyryl chloride has been used in the preparation of:
  • ethylcellulose perfluorobutyrate, non-thrombogenic novel fluoropolymer for gas-exchange membranes[1]
  • 2-perfluoroalkylbenzothiazole[2]
Accessorio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
R J Petersen et al.
Transactions - American Society for Artificial Internal Organs, 21, 242-248 (1975-01-01)
A novel fluoropolymer prepared from ethylcellulose by acylation with perfluorobutyryl chloride has been shown to be remarkably non-thrombogenic in vena cava and renal embolus ring implant tests. Gas permeabilities of this fluoropolymer are dufficient to make it highly attractive for
Synthesis of 2-and 2, 5-substituted benzoxazoles and benzothiazoles.
Soloski EJ, et al.
Journal of Fluorine Chemistry, 8(4), 295-304 (1976)