255939
Phosphorus, red
lumps, 99.999% trace metals basis
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
0.02 (vs air)
Tensione di vapore
0.03 mmHg ( 21 °C)
1 mmHg ( 76.6 °C)
Saggio
99.999% trace metals basis
Forma fisica
lumps
Temp. autoaccensione
500 °F
Resistività
10 μΩ-cm, 20°C
Punto di fusione
416 °C (subl.) (lit.)
Densità
2.34 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[P]
InChI
1S/P
OAICVXFJPJFONN-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges