Documenti fondamentali
255726
Sigma-Aldrich
Iron(III) oxide
99.998%
Sinonimo/i:
Ferric oxide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Fe2O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
159.69
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
Saggio
99.998%
Stringa SMILE
O=[Fe]O[Fe]=O
InChI
1S/2Fe.3O
JEIPFZHSYJVQDO-UHFFFAOYSA-N
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)