255106
Dibromoborane dimethyl sulfide complex
Sinonimo/i:
Boron dibromide methyl sulfide complex, Dibromo(dimethyl sulfide)(hydro)boron, Dibromo(dimethyl sulfide)borane, Dibromoborane compound with dimethylsulfane, Dibromoborane dimethyl sulfide
Stato
solid
Livello qualitativo
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: reductant
Punto di fusione
30-35 °C (lit.)
Gruppo funzionale
thioether
Stringa SMILE
CSC.BrBBr
InChI
1S/C2H6S.BBr2H/c1-3-2;2-1-3/h1-2H3;1H
PGSRDLGPKTVELT-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- Reductive elimination C-C bond forming reactions
- Lithiation-borylation reaction with Hoppe′s lithiated carbamates
- Preparation of boron analogues of uracil
- Boronation reactions for formation of cyclic boronium salts
- Hydroboration reactions
- Ring opening of terminal epoxides
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 2
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
78.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
26 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?