254460
(Bromomethyl)chlorodimethylsilane
97%
Sinonimo/i:
(Bromomethyl)dimethylchlorosilane, BMDMCS
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
>1 (vs air)
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.465 (lit.)
P. ebollizione
130 °C/740 mmHg (lit.)
Densità
1.375 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
C[Si](C)(Cl)CBr
InChI
1S/C3H8BrClSi/c1-6(2,5)3-4/h3H2,1-2H3
CAURZYXCQQWBJO-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
105.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
41 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)