Documenti fondamentali
254436
Sigma-Aldrich
Trichloro(chloromethyl)silane
95%
Sinonimo/i:
(Chloromethyl)trichlorosilane
About This Item
Formula condensata:
ClCH2SiCl3
Numero CAS:
Peso molecolare:
183.92
Beilstein:
1811640
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352000
ID PubChem:
Saggio
95%
Indice di rifrazione
n20/D 1.454 (lit.)
Densità
1.476 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
ClC[Si](Cl)(Cl)Cl
Pittogrammi
Skull and crossbonesCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
156.2 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
69 °C
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)