Key Documents
254053
Sigma-Aldrich
Praseodymium(III) nitrate hexahydrate
≥99.99% trace metals basis
Sinonimo/i:
Praseodymium trinitrate hexahydrate
About This Item
Formula condensata:
Pr(NO3)3·6H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
435.01
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
Saggio
≥99.99% trace metals basis
Forma fisica
crystalline
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: praseodymium
Stringa SMILE
O.O.O.O.O.O.[Pr+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/3NO3.6H2O.Pr/c3*2-1(3)4;;;;;;;/h;;;6*1H2;/q3*-1;;;;;;;+3
LXXCECZPOWZKLC-UHFFFAOYSA-N
Altre note
Hydration may vary slightly
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK 2
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Devaraj Ramasamy et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 17(17), 11527-11539 (2015-04-11)
The current work demonstrates how tailoring the transport properties of thin ceria-based buffer layers in solid oxide fuel or electrolyser cells can provide the necessary phase stability against chemical interaction at the electrolyte/electrode interface, while also providing radical improvements in