253766
3-Chlorophenyl isothiocyanate
98%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.6585 (lit.)
P. ebollizione
249-250 °C (lit.)
Densità
1.292 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
isothiocyanate
Stringa SMILE
Clc1cccc(c1)N=C=S
InChI
1S/C7H4ClNS/c8-6-2-1-3-7(4-6)9-5-10/h1-4H
WGXCKFMVBAOIFH-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- 2-[(3-chlorophenyl)amino]naphtho[2,1-b]furo-5H-[3,2-d][1,3,4]thiadiazolo[3,2-i]pyrimidin-5-one
- (S)-N-[3-{N-(3-chlorophenyl)-4-(3-fluorophenyl)piperazine]-1-carbothioamido}-2-oxooxazolidin-5-yl)methyl]acetamide
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?