Key Documents
252972
Sigma-Aldrich
Diphenylvinylphosphine
95%
Sinonimo/i:
Ethenyldiphenylphosphine, Vinyldiphenylphosphine
About This Item
Formula condensata:
(C6H5)2PCH=CH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
212.23
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352002
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
95%
Forma fisica
liquid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
Indice di rifrazione
n20/D 1.626 (lit.)
P. eboll.
104 °C/0.25 mmHg (lit.)
Densità
1.067 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
phosphine
Stringa SMILE
C=CP(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H13P/c1-2-15(13-9-5-3-6-10-13)14-11-7-4-8-12-14/h2-12H,1H2
AJVBXLXLODZUME-UHFFFAOYSA-N
Accessorio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)