252573
Xanthydrol
98%
Sinonimo/i:
9-Hydroxyxanthene, 9-Xanthenol
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Forma fisica
powder
Punto di fusione
127-128 °C (lit.)
Solubilità
methanol: soluble 50 mg/mL, slightly hazy
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC1c2ccccc2Oc3ccccc13
InChI
1S/C13H10O2/c14-13-9-5-1-3-7-11(9)15-12-8-4-2-6-10(12)13/h1-8,13-14H
JFRMYMMIJXLMBB-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- acrylamide in surface and drinking water by GC-MS method
- urea by HPLC with fluorescence detection
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3