Documenti fondamentali
252514
Sigma-Aldrich
2-Chloroethyl chloroformate
97%
Sinonimo/i:
2-Chloroethoxycarbonyl chloride
About This Item
Formula condensata:
ClCOOCH2CH2Cl
Numero CAS:
Peso molecolare:
142.97
Beilstein:
506639
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
0.23 psi ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.446 (lit.)
P. ebollizione
155-156 °C (lit.)
Densità
1.385 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
ClCCOC(Cl)=O
InChI
1S/C3H4Cl2O2/c4-1-2-7-3(5)6/h1-2H2
SVDDJQGVOFZBNX-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
2-Chloroethyl chloroformate has been used in the synthesis of:
  • (4S)-4-hydroxymethyl-N-[(αR)-α-methylbenzyl]-2-oxazolidinone
  • propargyl dienamide (ll), a precursor of allenic dienamide
  • (±)-7-(2-chloroethyloxycarbonyloxy)-6-(5-chloropyridin-2-yl)-6,7-dihydro-5H-pyrrolo-[3,4-b]-pyrazin-5-one
Pittogrammi
Skull and crossbonesCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
158.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
70 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Asymmetric synthesis of the 4-hydroxymethyl-2-oxazolidinone from the serinol derivative and chloroformates.
Sugiyama S, et al.
Tetrahedron Letters, 40(42), 7489-7492 (1999)
Enzymatic resolution of new carbonate intermediates for the synthesis of (< i> S</i>)-(+)-zopiclone.
Solares LF, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 13(23), 2577-2582 (2002)
A new approach to pyrrolophenanthridone alkaloids via allene intramolecular cycloaddition: Total synthesis of Hippadine.
Hayakawa K, et al.
Tetrahedron Letters, 28(47), 5895-5898 (1987)