Documenti
251976
Sigma-Aldrich
2,4-Dichloro-1-naphthol
95%
Sinonimo/i:
2,4-Dichloro-α-naphthol, 2,4-Dichloro-1-naphthalenol, 2,4-Dichloronaphthol
About This Item
Formula condensata:
Cl2C10H5OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
213.06
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Densità del vapore
7.3 (vs air)
Saggio
95%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
104-107 °C (lit.)
Solubilità
pyridine: soluble 5%, clear, colorless to dark yellow
Stringa SMILE
Oc1c(Cl)cc(Cl)c2ccccc12
InChI
1S/C10H6Cl2O/c11-8-5-9(12)10(13)7-4-2-1-3-6(7)8/h1-5,13H
HVLJEMXDXOTWLV-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
2,4-Dichloro-1-naphthol has been used in:
  • spectrophotometric determination of arginine with previous modifications of the Sakaguchi reaction
  • guanidinoacetate and guanidinosuccinate assay of urine, an indicator of kidney dysfunction
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visita l’Archivio dei documenti
Urinary guanidinoacetate-guanidinosuccinate ratio: an indicator of kidney dysfunction.
M Sasaki et al.
Clinical chemistry, 19(3), 315-321 (1973-03-01)
Modification of the Sakaguchi reaction: spectrophotometric determination of arginine in proteins without previous hydrolysis.
Messineo L.
Archives of Biochemistry and Biophysics, 117(3), 534-540 (1966)