Key Documents
251356
Sigma-Aldrich
Methylenecyclopentane
97%
About This Item
Formula condensata:
C5H8(=CH2)
Numero CAS:
Peso molecolare:
82.14
Beilstein:
1847501
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.435 (lit.)
P. eboll.
75-76 °C (lit.)
Densità
0.781 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C=C1CCCC1
InChI
1S/C6H10/c1-6-4-2-3-5-6/h1-5H2
NFJPEKRRHIYYES-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Hydration rate of methylenecyclopentane has been measured spectrophotometrically in aqueous perchloric acid. Trost′s palladium-mediated methylenecyclopentane annelation to the nitroalkene yields methylenecyclopentane derivative.
Applicazioni
Methylenecyclopentane has been used in total synthesis of (±)-cephalotaxin.
Pittogrammi
FlameHealth hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-0.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-18 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
The total synthesis of cephalotaxine.
J Auerbach et al.
Journal of the American Chemical Society, 94(20), 7172-7173 (1972-10-04)
COMPARISON OF THE TRANSITION-STATE ENERGIES OF ACID-CATALYZED HYDRATIONS OF SOME 1-METHYLCYCLOALKENES AND METHYLENECYCLOALKANES.
Lajunen M and Himottu M.
Acta Chemica Scandinavica, 41(5), 252-258 (1987)