Documenti fondamentali
250724
Sigma-Aldrich
1,4,8,11-Tetrathiacyclotetradecane
95%
Sinonimo/i:
14-Ane-S4
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H20S4
Numero CAS:
Peso molecolare:
268.53
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
95%
Punto di fusione
118-121 °C (lit.)
Stringa SMILE
C1CSCCSCCCSCCSC1
InChI
1S/C10H20S4/c1-3-11-7-9-13-5-2-6-14-10-8-12-4-1/h1-10H2
WMVHWZHZRYGGOO-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
1,4,8,11-Tetrathiacyclotetradecane is a tetradentate thioether and forms complexes with ruthenium. It is also referred as thio-crown [14]aneS(4) or sulfur crown-ether analog.
Applicazioni
1,4,8,11-Tetrathiacyclotetradecane has been used in liquid-liquid extraction of metal ions.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
Cyclen 97%
Sigma-Aldrich
339652
Cyclen
12-Crown-4 98%
Sigma-Aldrich
194905
12-Crown-4
Siu-Chung Chan et al.
Inorganic chemistry, 50(22), 11636-11643 (2011-10-26)
Ruthenium complexes containing 2-(2-nitrosoaryl)pyridine (ON(^)N) and tetradentate thioether 1,4,8,11-tetrathiacyclotetradecane ([14]aneS4), [Ru(ON(^)N)([14]aneS4)](2+) [ON(^)N = 2-(2-nitrosophenyl)pyridine (2a), 10-nitrosobenzo[h]quinoline (2b), 2-(2-nitroso-4-methylphenyl)pyridine, (2c), 2-(2-nitrosophenyl)-5-(trifluoromethyl)pyridine (2d)] and analogues with the 1,4,7-trithiacyclononane ([9]aneS3)/tert-butylisocyanide ligand set, [Ru(ON(^)N)([9]aneS3)(C≡N(t)Bu)](2+) (4a and 4b), have been prepared by insertion of a
Sophie H Dale et al.
Acta crystallographica. Section C, Crystal structure communications, 61(Pt 6), o411-o413 (2005-06-03)
Investigations of the reactivity of the thio-crown [14]aneS(4) (1,4,8,11-tetrathiacyclotetradecane) towards the aminating agent o-mesitylsulfonylhydroxylamine have lead to the crystallization of 1lambda(4),4lambda(4),8lambda(4),11lambda(4)-tetrathiacyclotetradecane-1,4,7,10-tetraylidenetetraaminium tetrakis(2,4,6-trimethylbenzenesulfonate), C10H28N4S(4)4+.4C9H11O3S-. The compound crystallizes in a centrosymmetric space group, with half a formula unit in the asymmetric unit.
Liquid-liquid extraction of metal ions by the thiacrown compound 1, 4, 8, 11-tetrathiacyclotetradecane.
Saito K, et al.
Analytica Chimica Acta, 151, 447-455 (1983)