Documenti fondamentali
249432
Sigma-Aldrich
Undecanoyl chloride
99%
Scegli un formato
500 MG
CHF 109.00
CHF 109.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
CHF 109.00
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)9COCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
204.74
Beilstein:
1759226
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 109.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.443 (lit.)
P. ebollizione
135-136 °C/20 mmHg (lit.)
Gruppo funzionale
acyl chloride
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCC(Cl)=O
InChI
1S/C11H21ClO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11(12)13/h2-10H2,1H3
JUKPJGZUFHCZQI-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Undecanoyl chloride has been used in the synthesis of:
  • chrysotrione B, 2-acylcyclopentene-1,3-dione derivative, isolated from the fruiting bodies of the basidiomycete Hygrophorus chrysodon[1]
  • 2-methylpentadecan-5-one[2]
  • 4-ketotetradecanoic acid[2]
Confezionamento
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
71. Experiments on the synthesis of carbonyl compounds. Part II. A general synthesis of saturated ketones, R? CO? CH2R'.
Bowman RE.
Journal of the Chemical Society, 325-329 (1950)
Gianluca Gilardoni et al.
Journal of natural products, 70(1), 137-139 (2007-01-27)
Chrysotriones A (1) and B (2), two new 2-acylcyclopentene-1,3-dione derivatives, were isolated from the fruiting bodies of the Basidiomycete Hygrophorus chrysodon, and their structures were established by spectroscopic data and synthesis of compound 2. They represent the first examples of