Documenti fondamentali
248959
Sigma-Aldrich
Bis(2-ethylhexyl) phosphite
96%
Sinonimo/i:
Bis(2-ethylhexyl) hydrogen phosphite, Bis(2-ethylhexyl) phosphonate, Bis(2-ethylhexyl) phosphonic acid, Di-2-Ethylhexyl phosphite, Di-2-ethylhexyl hydrogen phosphite, Diisooctyl phosphite, Phosphonic acid di(2-ethylhexyl) ester
Scegli un formato
100 G
CHF 193.00
CHF 193.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 G
CHF 193.00
About This Item
Formula condensata:
[CH3(CH2)3CH(C2H5)CH2O]2P(O)H
Numero CAS:
Peso molecolare:
306.42
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 193.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
96%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.442 (lit.)
Densità
0.916 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCC(CC)CO[PH](=O)OCC(CC)CCCC
InChI
1S/C16H35O3P/c1-5-9-11-15(7-3)13-18-20(17)19-14-16(8-4)12-10-6-2/h15-16,20H,5-14H2,1-4H3
HZIUHEQKVCPTAJ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Bis(2-ethylhexyl) phosphite is an chemical warfare simulant and its reaction with common ion binary ionic liquid has been investigated[1]. Mass-transfer kinetics of Eu3+ and Am3+ in bis(2-ethylhexyl) phosphite-n-dodecane-NaCl-HCl-water system has been investigated[2].
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
Kinetics and mechanism of the interfacial mass transfer of europium (3+) and americium (3+) in the system bis (2-ethylhexyl) phosphate-n-dodecane-sodium chloride-hydrochloric acid-water.
Danesi PR and Vandegrift GF.
The Journal of Physical Chemistry, 85(24), 3646-3651 (1981)
Reactions of Chemical Warfare Agent Simulants in the Common Ion Binary Ionic Liquid 1, 2-Dimethyl-3-propylimidazolium/Copper (II) Bis (trifluoromethylsulfonyl) amide.
Wilkes JS, et al.
Industrial & Engineering Chemistry Research, 48(13), 6203-6211 (2009)