Documenti fondamentali
248045
Sigma-Aldrich
3-Fluorophenylacetic acid
98%
About This Item
Formula condensata:
FC6H4CH2CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
154.14
Beilstein:
775898
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Stato
solid
Punto di fusione
42-44 °C (lit.)
Stringa SMILE
OC(=O)Cc1cccc(F)c1
InChI
1S/C8H7FO2/c9-7-3-1-2-6(4-7)5-8(10)11/h1-4H,5H2,(H,10,11)
YEAUYVGUXSZCFI-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
3-Fluorophenylacetic acid has been used as building block to synthesize the pentaamine and bis-heterocyclic libraries.
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Adel Nefzi et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 19(17), 5169-5175 (2009-07-28)
Combinatorial chemistry offers a unique opportunity for the synthesis and screening of large numbers of compounds and significantly enhances the prospect of finding new drugs. Collaborative efforts with the Tuberculosis Antimicrobial Acquisition & Coordinating Facility (TAACF), have led to the