248010
3,5-Dichloro-2,4,6-trifluoropyridine
98%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.478 (lit.)
P. ebollizione
159-160 °C (lit.)
Densità
1.622 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Fc1nc(F)c(Cl)c(F)c1Cl
InChI
1S/C5Cl2F3N/c6-1-3(8)2(7)5(10)11-4(1)9
PKSORSNCSXBXOT-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?