Documenti fondamentali
247308
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-2-Methylbutyronitrile
98%
About This Item
Formula condensata:
C2H5CH(CH3)CN
Numero CAS:
Peso molecolare:
83.13
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352001
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Attività ottica
[α]20/D +31°, neat
Indice di rifrazione
n20/D 1.39 (lit.)
P. ebollizione
125-126 °C (lit.)
Densità
0.786 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
nitrile
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC[C@H](C)C#N
InChI
1S/C5H9N/c1-3-5(2)4-6/h5H,3H2,1-2H3/t5-/m0/s1
RCEJCSULJQNRQQ-YFKPBYRVSA-N
Applicazioni
Chiral building block
Accessorio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
75.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
24 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)