Key Documents
247170
Sigma-Aldrich
5′-Fluoro-2′-hydroxyacetophenone
98%
About This Item
Formula condensata:
FC6H3(OH)COCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
154.14
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Forma fisica
solid
P. eboll.
65-66 °C/8 mmHg (lit.)
Punto di fusione
56-58 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(=O)c1cc(F)ccc1O
InChI
1S/C8H7FO2/c1-5(10)7-4-6(9)2-3-8(7)11/h2-4,11H,1H3
KOFFXZYMDLWRHX-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
5′-Fluoro-2′-hydroxyacetophenone has been used in the preparation of:
  • 1-(5-fluoro-2-hydroxyphenyl)-3-hydroxy-5-phenyl-2,4-pentadien-1-one
  • 3-hydroxy and 3-methoxyflavones
  • 3-hydroxy and 3-methoxy 2-styrylchromones
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Synthesis and anti-rhinovirus properties of fluoro-substituted flavonoids.
Conti C, et al.
Antiviral Chem. Chemother., 16(4), 267-276 (2005)