Documenti fondamentali
24700
Sigma-Aldrich
3-Chloro-2,4(3H,5H)-furandione
≥98.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
3-Chlorotetronic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H3ClO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
134.52
Beilstein:
113477
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Punto di fusione
206 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
ClC1C(=O)COC1=O
InChI
1S/C4H3ClO3/c5-3-2(6)1-8-4(3)7/h3H,1H2
DJEJYZZJYYNADA-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
3-Chloro-2,4(3H,5H)-furandione (3-Chlorotetronic acid) is a C4-heterocyclic building block and has been used in synthesis of:
  • pure tetronic acid[1]
  • pyridinium-, isoquinolinium-, quinolinium- and N-methyl imidazolium zwitterions[2]
  • pyridine-, isoquinoline-, quinoline- and N-methylimidazole ylides[2]
  • rubrolide L, a marine ascidian butenolide and a potent inhibitor of human aldose reductase[3]
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Synthesis of the human aldose reductase inhibitor rubrolide L.
Boukouvalas J and McCann LC.
Tetrahedron Letters, 51(35), 4636-4639 (2010)
Synthesis of highly stable unusual charge-separated pyridinium-, isoquinolinium-, quinolinium-, and N-methylimidazolium-tetronic acid zwitterions.
Shaabani A, et al.
Tetrahedron, 65(31), 6063-6068 (2009)
T. Meul et al.
Chimia, 41, 73-73 (1987)