246921
1,8-Bis(bromomethyl)naphthalene
98%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Stato
crystals
Punto di fusione
131-133 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
Stringa SMILE
BrCc1cccc2cccc(CBr)c12
InChI
1S/C12H10Br2/c13-7-10-5-1-3-9-4-2-6-11(8-14)12(9)10/h1-6H,7-8H2
GCZOMCDXYFMAGP-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?