Documenti fondamentali
246875
Sigma-Aldrich
4-Cyclopentylphenol
technical grade, 95%
About This Item
Formula condensata:
C5H9C6H4OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
162.23
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Grado
technical grade
Livello qualitativo
Saggio
95%
P. eboll.
155 °C/12 mmHg (lit.)
Punto di fusione
64-66 °C (lit.)
Stringa SMILE
Oc1ccc(cc1)C2CCCC2
InChI
1S/C11H14O/c12-11-7-5-10(6-8-11)9-3-1-2-4-9/h5-9,12H,1-4H2
SNBKPVVDUBFDEJ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Resolution of 2-, 3- and 4-cyclopentylphenol (positional isomers of cyclopentylphenol) by thin-layer chromatography has been reported.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
The Separation of 2-, 3-and 4-Cyclopentylphenol by Thin-Layer Chromatography.
Atkins TM, et al.
Journal of Liquid Chromatography, 6(7), 1171-1174 (1983)