Documenti fondamentali
245836
Sigma-Aldrich
4,5-Diphenyl-1,3-dioxol-2-one
99%
Sinonimo/i:
1,2-Diphenylvinylene carbonate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H10O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
238.24
Beilstein:
1114120
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
99%
Stato
solid
Punto di fusione
71-75 °C (lit.)
Stringa SMILE
O=C1OC(=C(O1)c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C15H10O3/c16-15-17-13(11-7-3-1-4-8-11)14(18-15)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
SROHGOJDCAODGI-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
4,5-Diphenyl-1,3-dioxol-2-one may be used in chemical synthesis studies.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)