Key Documents
245690
Sigma-Aldrich
2,4,6-Tribromoresorcinol
98%
About This Item
Formula condensata:
Br3C6H-1,3-(OH)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
346.80
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Forma fisica
powder
Punto di fusione
114-116 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
Stringa SMILE
Oc1c(Br)cc(Br)c(O)c1Br
InChI
1S/C6H3Br3O2/c7-2-1-3(8)6(11)4(9)5(2)10/h1,10-11H
YADZSMVDNYXOOB-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
2,4,6-Tribromoresorcinol was quantified by using five-point calibration curves with data points.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Adrian Weisz et al.
Food additives & contaminants. Part A, Chemistry, analysis, control, exposure & risk assessment, 31(6), 979-984 (2014-03-22)
Specifications in the US Code of Federal Regulations (CFR) for the colour additives D&C Red No. 27 (R27) and D&C Red No. 28 (R28) limit the levels of the synthetic by-products 2,3,4,5-tetrachloro-6-(3´,5´-dibromo-2´,4´-dihydroxybenzoyl)benzoic acid (SBBA) and "brominated resorcinol" and of the
Nebebech Belai et al.
Journal of AOAC International, 102(3), 936-941 (2018-11-20)
Background: Certain impurities in the color additives drug and cosmetic (D&C) Red No. 21 (R21), D&C Red No. 22 (R22), and their lakes are limited to levels specified in the Code of Federal Regulations (CFR) and are quantified by the