24498
1-Chlorododecane
≥98.0% (GC)
Sinonimo/i:
Dodecyl chloride, Lauryl chloride
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98.0% (GC)
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.443
Temp. transizione
solidification point -15--10 °C
Densità
0.867 g/mL at 20 °C (lit.)
Gruppo funzionale
alkyl halide
chloro
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCl
InChI
1S/C12H25Cl/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13/h2-12H2,1H3
YAYNEUUHHLGGAH-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?