Documenti fondamentali
244171
Sigma-Aldrich
1-(p-Toluenesulfonyl)-3-nitro-1,2,4-triazole
98%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H8N4O4S
Numero CAS:
Peso molecolare:
268.25
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Stato
solid
Punto di fusione
133-135 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)n2cnc(n2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C9H8N4O4S/c1-7-2-4-8(5-3-7)18(16,17)12-6-10-9(11-12)13(14)15/h2-6H,1H3
ZQMJAWSQRGYFBM-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
1-(p-Toluenesulfonyl)-3-nitro-1,2,4-triazole may be used in chemical synthesis studies.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)