244007
3,3,5,5-Tetramethyl-1-pyrroline N-oxide
95%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
95%
Stato
solid
P. ebollizione
73 °C/1 mmHg (lit.)
Punto di fusione
58-61 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC1(C)CC(C)(C)[N+]([O-])=C1
InChI
1S/C8H15NO/c1-7(2)5-8(3,4)9(10)6-7/h6H,5H2,1-4H3
GUQARRULARNYQZ-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)