243868
2-Octynoic acid
98%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.46 (lit.)
P. eboll.
148-149 °C/19 mmHg (lit.)
Punto di fusione
2-5 °C (lit.)
Densità
0.961 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCC#CC(O)=O
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
213.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
101 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter