Key Documents
241652
Sigma-Aldrich
1-Bromo-6-chlorohexane
95%
About This Item
Formula condensata:
Br(CH2)6Cl
Numero CAS:
Peso molecolare:
199.52
Beilstein:
1697304
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
95%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.481 (lit.)
P. eboll.
109-110 °C/2 mmHg (lit.)
Densità
1.337 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
ClCCCCCCBr
InChI
1S/C6H12BrCl/c7-5-3-1-2-4-6-8/h1-6H2
JTYUIAOHIYZBPB-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
1-Bromo-6-chlorohexane was used in the synthesis of zinc reagent by reacting with Mg turnings in the presence of ZnCl2 and LiCl.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
213.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
101 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Tobias D Blümke et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 46(23), 4082-4084 (2010-04-10)
Alkyl bromides bearing various functional groups are smoothly converted to functionalized alkylzinc reagents by the direct insertion of magnesium in the presence of LiCl and ZnCl(2).