Documenti
241601
Sigma-Aldrich
3-Methoxyphenyl isocyanate
99%
About This Item
Formula condensata:
CH3OC6H4NCO
Numero CAS:
Peso molecolare:
149.15
Beilstein:
775986
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.543 (lit.)
P. eboll.
94-95 °C/10 mmHg (lit.)
Densità
1.138 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
COc1cccc(c1)N=C=O
InChI
1S/C8H7NO2/c1-11-8-4-2-3-7(5-8)9-6-10/h2-5H,1H3
NPOVTGVGOBJZPY-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
3-Methoxyphenyl isocyanate was used in the synthesis of 1,3-bis(3-methoxyphenyl)-6-methyl-5-(trimethylsilyl)pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione.
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
204.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
96 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visita l’Archivio dei documenti
A nickel (0) catalyzed cycloaddition of alkynes and isocyanates that affords pyrimidine-diones.
Tetrahedron, 62(32), 7552-7559 (2006)