Documenti
239437
Sigma-Aldrich
3-Ethoxypropylamine
99%
About This Item
Formula condensata:
C2H5O(CH2)3NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
103.16
Beilstein:
1732287
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.418 (lit.)
P. eboll.
136-138 °C (lit.)
Densità
0.861 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCOCCCN
InChI
1S/C5H13NO/c1-2-7-5-3-4-6/h2-6H2,1H3
SOYBEXQHNURCGE-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
3-Ethoxypropylamine was used to partially open the rigid oxetane chain, during the synthesis of oxetane-based oligomers, to generate some specific properties.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
91.4 °F - DIN 51755 Part 1
Punto d’infiammabilità (°C)
33 °C - DIN 51755 Part 1
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visita l’Archivio dei documenti
Synthesis and modification of oxetane based oligomers with 3-ethoxypropylamine by focused microwave irradiation.
Baudel V, et al.
Eur. Polymer J., 38(3), 615-618 (2002)