Documenti fondamentali
237701
Sigma-Aldrich
S-Alpine-Borane® solution
0.5 M in THF
Sinonimo/i:
B-isopinocampheyl-9-borabicyclo[3.3.1]nonane
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H31B
Numero CAS:
Peso molecolare:
258.25
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352000
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Stato
liquid
Attività ottica
[α]22/D +1.2°, neat
Concentrazione
0.5 M in THF
Densità
0.897 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
C[C@@H]1[C@H](C[C@H]2C[C@@H]1C2(C)C)B3[C@@H]4CCC[C@H]3CCC4
InChI
1S/C18H31B/c1-12-16-10-13(18(16,2)3)11-17(12)19-14-6-4-7-15(19)9-5-8-14/h12-17H,4-11H2,1-3H3/t12-,13+,14-,15+,16-,17-/m0/s1
VCDGSBJCRYTLNU-NEXGVSGLSA-N
Descrizione generale
S-Alpine-Borane® is a chiral reducing agent, synthesized from (-)-α-pinene via hydroboration.[1]
Applicazioni
R- and S-Alpine-Boranes are used for asymmetric reduction of aldehydes[2][3] and prochiral ketones.[4][5][3]
S-Alpine-Borane® solution may be used to prepare:
  • 5(S)-methyl 5-hydroxy-8-(tetrahydropyran-2-yloxy)-6-octynoate, an intermediate for the stereocontrolled total synthesis of leukotriene B4.[6]
  • (+)-(S)-4-hydroxy-6-phenyl-5-hexynyl 2,2,4,4-tetramethyl-1,3-oxazolidine-3-carboxylate[7]
  • (R)-1-(tert-Butyldiphenylsilyloxy)pent-3-yn-2-ol, an intermediate for the preparation of (S)-4,5-dihydroxypentane-2,3-dione (DPD).[8]
Note legali
Alpine-Borane is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
1.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-17 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
(-)-Sparteine-Mediated Stereoselective Intramolecular Carbolithiation of 4-Substituted 5-Hexynyl Carbamates. Synthesis of Enantiopure 1, 3-Difunctionalized Alkylidene Cyclopentanes.
Oestreich M, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 64(23), 8616-8626 (1999)
An efficient synthesis of the precursor of AI-2, the signalling molecule for inter-species quorum sensing.
Ascenso OS, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry, 19(3), 1236-1241 (2011)
Total synthesis of leukotriene B4.
Kerdesky FAJ, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 58(13), 3516-3520 (1993)
Tetrahedron Asymmetry, 5, 1061-1061 (1994)
Synlett, 561-561 (1993)