Documenti fondamentali
236683
Sigma-Aldrich
DL-2-Amino-1-pentanol
97%
About This Item
Formula condensata:
CH3CH2CH2CH(NH2)CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
103.16
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.4511 (lit.)
P. eboll.
194-195 °C (lit.)
Densità
0.922 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCC(N)CO
InChI
1S/C5H13NO/c1-2-3-5(6)4-7/h5,7H,2-4,6H2,1H3
ULAXUFGARZZKTK-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
DL-2-Amino-1-pentanol was used as solvent to evaluate lyotropic liquid crystal mesophases of hexadecylpyridinium bromide (C16PyrBr) by cross-polarised optical microscopy (CPOM).
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
203.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
95 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Emmy C Wijay et al.
Faraday discussions, 167, 191-215 (2013-01-01)
Sixteen non-ionic molecular solvents have been found to exhibit the solvophobic effect and to support the formation of amphiphile self-assembly mesophases. The solvents were low molecular weight polar solvents which contained various combinations of amine, hydroxyl or ether moieties with